5-Formyl-4-methylthiophene-2-boronic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(5-Formyl-4-methylthiophen-2-yl)boronic acid
H25947.06
H25947.03
H25947.06EA
254
EUR
H25947.06
H25947.03
5-Formyl-4-methylthiophene-2-boronic acid 97%
5-Formyl-4-methylthiophene-2-boronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 352530-25-7
Molecular Formula: C6H7BO3S
Formula Weight: 169.95
Melting Point: 118-120°
MDL No.: MFCD03093890
Formula:
C₆H₇BO₃S MW: 169,95 g/mol Pto. de fusión: 118…120 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03093890 Núm. CAS: 352530-25-7 |