(1S,2R)-cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid 1-monomethyl ester 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H25950.03
H25950.06
H25950.03EA
88.3
EUR
H25950.03
H25950.06
(1S,2R)-cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid 1-monomethyl ester 98%
(1S,2R)-cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid 1-monomethyl ester
(1S,2R)-cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid 1-monomethyl ester is used in organic synthesis as a starting material and intermediate.
Purity: 98%
CAS No.: 88335-93-7
Molecular Formula: C9H12O4
Formula Weight: 184.19
Melting Point: 64-67°
Beilstein Reference: 5262096
MDL No.: MFCD00075490
Formula:
C₉H₁₂O₄ Pto. de fusión: 64…67 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075490 Núm. CAS: 88335-93-7 |