4-tert-Butoxyphenol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Hydroquinone Mono-tert-butyl Ether
H26013.03
H26013.06
H26013.03EA
73.7
EUR
H26013.03
H26013.06
4-tert-Butoxyphenol 98%
4-tert-Butoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 2460-87-9
Molecular Formula: C10H14O2
Formula Weight: 166.22
Odour: Phenol-like
Melting Point: 151-153°
MDL No.: MFCD02183556
Formula:
C₁₀H₁₄O₂ MW: 166,22 g/mol Pto. de fusión: 151…153 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02183556 Núm. CAS: 2460-87-9 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)