2-Chloro-6-methylbenzaldehyde 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H26023.03
H26023.06
H26023.03EA
72.9
EUR
H26023.03
H26023.06
2-Chloro-6-methylbenzaldehyde 98%
2-Chloro-6-methylbenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 1194-64-5
Molecular Formula: C8H7ClO
Formula Weight: 154.59
Flash Point: 99°(210°F)
Melting Point: 36-38°
Boiling Point: 74°/0.4mm
MDL No.: MFCD01934409
Formula:
C₈H₇ClO Pto. Ebullición: 74 °C (0,4 mmHg) Pto. de fusión: 36…38 °C Pto. de inflamación: 99 °C (210 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01934409 Núm. CAS: 1194-64-5 |