4-(4-Fluorophenyl)butyric acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(4-Fluorophenyl)butyric Acid
H26035.MD
H26035.03
H26035.MDEA
28.2
EUR
H26035.MD
H26035.03
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid 97%
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid
Purity: 97%
CAS No.: 589-06-0
Molecular Formula: C10H11FO2
Formula Weight: 182.20
Melting Point: 44-46°
MDL No.: MFCD03788503
Formula:
C₁₀H₁₁FO₂ Pto. de fusión: 44…46 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03788503 Núm. CAS: 589-06-0 EINECS: 209-631-8 |