1-Pyridin-3-ylethylamine 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-(1-Aminoethyl)pyridine, 1-(Pyridin-3-yl)ethanamine
H26047.MD
H26047.03
H26047.MDEA
271
EUR
H26047.MD
H26047.03
1-Pyridin-3-ylethylamine 96%
1-Pyridin-3-ylethylamine
Purity: 96%
CAS No.: 56129-55-6
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD01691641
Formula:
C₇H₁₀N₂ MW: 122,17 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01691641 Núm. CAS: 56129-55-6 ADR: 8,III |