3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H26053.MD
H26053.03
H26053.MDEA
70.6
EUR
H26053.MD
H26053.03
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid 97%
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid
Purity: 97%
CAS No.: 889940-13-0
Molecular Formula: C5H7F3O2
Formula Weight: 156.12
Melting Point: 66-73°
Boiling Point: 76-77°/14mm
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD08445819
Formula:
C₅H₇F₃O₂ Pto. Ebullición: 76…77 °C (14 mmHg) Pto. de fusión: 66…73 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08445819 Núm. CAS: 889940-13-0 ADR: 8,III |