N-((1R,2R)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)-4-methylbenzenesulphonamide ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (1R,2R)-(-)-N-(4-toluenesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine, (R,R)-TsDPEN, (1R,2R)-(-)-N-(4-Toluenesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine
H26061.14 H26061.06 H26061.03
H26061.14EA 872 EUR
H26061.14 H26061.06 H26061.03
N-((1R,2R)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)-4-methylbenzenesulphonamide ≥98%
N-((1R,2R)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)-4-methylbenzenesulphonamide
Purity: 98+% CAS No.: 144222-34-4 Molecular Formula: C21H22N2O2S Formula Weight: 366.48 Melting Point: 127-132° Optical Rotation: -31° (c=1 in chloroform) MDL No.: MFCD02093428
Formula: C₂₁H₂₂N₂O₂S
MW: 366.48 g/mol
Pto. de fusión: 127…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093428
Núm. CAS: 144222-34-4