4-Cyanophenylacetic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-(4-Cyanophenyl)acetic acid
H26062.03
H26062.06
H26062.03EA
147
EUR
H26062.03
H26062.06
4-Cyanophenylacetic acid 97%
4-Cyanophenylacetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 5462-71-5
Molecular Formula: C9H7NO2
Formula Weight: 161.16
Melting Point: 150-152°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD06798066
Formula:
C₉H₇NO₂ MW: 161,16 g/mol Pto. de fusión: 150…152 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06798066 Núm. CAS: 5462-71-5 EINECS: 226-753-7 ADR: 6.1,III |