3,6-Dimethyl-4-hydroxy-2-pyrone 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H26074.06
H26074.03
H26074.06EA
673
EUR
H26074.06
H26074.03
3,6-Dimethyl-4-hydroxy-2-pyrone 97%
3,6-Dimethyl-4-hydroxy-2-pyrone
Purity: 97%
CAS No.: 5192-62-1
Molecular Formula: C7H8O3
Formula Weight: 140.14
Melting Point: 209-211°
MDL No.: MFCD00090424
Formula:
C₇H₈O₃ Pto. de fusión: 209…211 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00090424 Núm. CAS: 5192-62-1 |