Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (Acetylacetonato)(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
H26083.03 H26083.MD
H26083.03EA 988 EUR
H26083.03 H26083.MD
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
CAS No.: 12245-39-5 Molecular Formula: C13H19O2Rh Formula Weight: 310.19 Melting Point: 136-140° MDL No.: MFCD00075046
Formula: C₁₃H₂₀O₂Rh
MW: 311,207 g/mol
Pto. de fusión: 136…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075046
Núm. CAS: 12245-39-5