4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H26154.MD
H26154.03
H26154.MDEA
88.8
EUR
H26154.MD
H26154.03
4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 878572-17-9
Molecular Formula: C8H3F4NO4
Formula Weight: 253.11
Melting Point: 120-124°
MDL No.: MFCD08282778
Formula:
C₈H₃F₄NO₄ MW: 253,11 g/mol Pto. de fusión: 120…124 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08282778 Núm. CAS: 878572-17-9 |