tert-Butyl hydrogen malonate 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Tert-butoxy-3-oxopropanoic acid, mono-tert-Butyl malonate
H26223.06
H26223.14
H26223.06EA
58.8
EUR
H26223.06
H26223.14
tert-Butyl hydrogen malonate 96%
tert-Butyl hydrogen malonate
Purity: 96%
CAS No.: 40052-13-9
Molecular Formula: C7H12O4
Formula Weight: 160.17
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.426
Melting Point: 19-20°
Boiling Point: 90°/2mm
Beilstein Reference: 1765457
MDL No.: MFCD00191886
Formula:
C₇H₁₂O₄ MW: 160,17 g/mol Pto. Ebullición: 90 °C (2 mmHg) Pto. de fusión: 19…20 °C Densidad: 1,04 Pto. de inflamación: 91 °C (195 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191886 Núm. CAS: 40052-13-9 |