2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H26226.06
H26226.14
H26226.06EA
206
EUR
H26226.06
H26226.14
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl ≥98%
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Purity: 98%
CAS No.: 98327-87-8
Molecular Formula: C44H32P2
Formula Weight: 622.69
Melting Point: 281-285°
Beilstein Reference: 5321443
MDL No.: MFCD00010805
Formula:
C₄₄H₃₂P₂ Pto. de fusión: 281…285 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010805 Núm. CAS: 98327-87-8 EINECS: None Índice Merck: 14,1223 |