4-(Trimethylsilyl)diphenylacetylene 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Trimethyl[4-(phenylethynyl)phenyl]silane
H26300.03 H26300.06 H26300.14
H26300.03EA 32.1 EUR
H26300.03 H26300.06 H26300.14
4-(Trimethylsilyl)diphenylacetylene 99%
4-(Trimethylsilyl)diphenylacetylene
Purity: 99% CAS No.: 136459-72-8 Molecular Formula: C17H18Si Formula Weight: 250.42 Melting Point: 37-39° MDL No.: MFCD09953470
Formula: C₁₇H₁₈Si
MW: 250,42 g/mol
Pto. de fusión: 37…39 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09953470
Núm. CAS: 136459-72-8