Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
H26310.03 H26310.06
H26310.03EA 46.4 EUR
H26310.03 H26310.06
Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate 97%
Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate
Purity: 97% CAS No.: 252938-22-0 Molecular Formula: C12H13FO4 Formula Weight: 240.23 MDL No.: MFCD01934558
Formula: C₁₂H₁₃FO₄
MW: 240,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01934558
Núm. CAS: 252938-22-0
EINECS: None