4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride hydrate ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H26333.03
H26333.06
H26333.03EA
62.2
EUR
H26333.03
H26333.06
4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride hydrate ≥97%
4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride hydrate
Purity: 97+%
CAS No.: 3945-69-5
Molecular Formula: C10H17ClN4O3.xH2O
Formula Weight: 276.72(anhy)
Melting Point: 110-114°
Beilstein Reference: 8026872
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD03613550
Formula:
C₁₀H₁₇ClN₄O₃·xH₂O MW: 276,72 g/mol (anhy) Pto. de fusión: 110…114 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03613550 Núm. CAS: 3945-69-5 ADR: 8,III |