1-Phenylethyl mercaptan 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H26345.03
H26345.09
H26345.03EA
46.4
EUR
H26345.03
H26345.09
1-Phenylethyl mercaptan 98%
1-Phenylethyl mercaptan
Purity: 98%
CAS No.: 6263-65-6
Molecular Formula: C8H10S
Formula Weight: 138.23
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.5580
UN No.: UN2810
MDL No.: MFCD00053515
Formula:
C₈H₁₀S MW: 138,23 g/mol Densidad: 1,021 Pto. de inflamación: 76 °C (169 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00053515 Núm. CAS: 6263-65-6 ADR: 6.1,III |