O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: O-(1H-6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-1,1,3,3- tetramethyluronium hexafluorophosphate, HCTU
H26402.18 H26402.09
H26402.18EA 249 EUR
H26402.18 H26402.09
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate ≥98%
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate
Purity: 98+% CAS No.: 330645-87-9 Molecular Formula: C11H15ClF6N5OP Formula Weight: 413.69 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 180° dec. MDL No.: MFCD04973268
Formula: C₁₁H₁₅ClF₆N₅OP
MW: 413,69 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 180 °C (desc.)
Número MDL: MFCD12031645
Núm. CAS: 330645-87-9
EINECS: None