Hypericin 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,3,4,6,8,13-Hexahydroxy-10,11-dimethylphenanthro[1,10,9,8-opqra]perylene-7,14-dione P-conformer
H26425.MB
H26425.MC
H26425.MBEA
462
EUR
H26425.MB
H26425.MC
Hypericin 98%
Hypericin
Purity: 98%
CAS No.: 548-04-9
Molecular Formula: C30H16O8
Formula Weight: 504.44
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: ca 320° dec.
Beilstein Reference: 1917913
MDL No.: MFCD00016683
Formula:
C₃₀H₁₆O₈ MW: 504,45 g/mol Pto. de fusión: ∼ 320 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD00016683 Núm. CAS: 548-04-9 EINECS: 208-941-0 Índice Merck: 14,4863 |