3-(Diethoxyphosphoryloxy)-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Diethyl (4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-yl) phosphate, DEPBT, Diethyl 3,4-Dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl Phosphate
H26481.06
H26481.14
H26481.06EA
64.9
EUR
H26481.06
H26481.14
3-(Diethoxyphosphoryloxy)-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one 98%
3-(Diethoxyphosphoryloxy)-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one
Purity: 98%
CAS No.: 165534-43-0
Molecular Formula: C11H14N3O5P
Formula Weight: 299.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 71-76°
MDL No.: MFCD01236967
Formula:
C₁₁H₁₄N₃O₅P MW: 299,22 g/mol Pto. de fusión: 71…76 °C |
Número MDL:
MFCD01236967 Núm. CAS: 165534-43-0 |