2-Valerylfuran 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H26491.09
H26491.18
H26491.09EA
61
EUR
H26491.09
H26491.18
2-Valerylfuran 97%
2-Valerylfuran
Purity: 97%
CAS No.: 3194-17-0
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.20
Refractive Index: 1.4920
MDL No.: MFCD00053147
Formula:
C₉H₁₂O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00053147 Núm. CAS: 3194-17-0 |