N-Boc-L-prolinal 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-1-Boc-2-Formylpyrrolidine
H26495.06 H26495.03
H26495.06EA 484 EUR
H26495.06 H26495.03
N-Boc-L-prolinal 96%
N-Boc-L-prolinal
Purity: 96% CAS No.: 69610-41-9 Molecular Formula: C10H17NO3 Formula Weight: 199.25 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4589 Boiling Point: 228° Optical Rotation: -95° (c=1 in chloroform) MDL No.: MFCD00274186
Formula: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199.25 g/mol
Pto. Ebullición: 228 °C
Densidad: 1.06
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Número MDL: MFCD00274186
Núm. CAS: 69610-41-9