p-Sexiphenyl 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H26586.MD
H26586.03
H26586.MDEA
191
EUR
H26586.MD
H26586.03
p-Sexiphenyl 95%
p-Sexiphenyl
Purity: 95%
CAS No.: 4499-83-6
Molecular Formula: C36H26
Formula Weight: 458.59
Melting Point:
Formula:
C₃₆H₂₆ Pto. de fusión: >400 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039559 Núm. CAS: 4499-83-6 EINECS: 224-799-2 |