Bis(toluene-4-sulphonyl)methane 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H26617.03
H26617.06
H26617.03EA
96.7
EUR
H26617.03
H26617.06
Bis(toluene-4-sulphonyl)methane 97%
Bis(toluene-4-sulphonyl)methane
Purity: 97%
CAS No.: 15310-28-8
Molecular Formula: C15H16O4S2
Formula Weight: 324.42
Melting Point: 137-139°
MDL No.: MFCD00032255
Formula:
C₁₅H₁₆O₄S₂ Pto. de fusión: 137…139 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00032255 Núm. CAS: 15310-28-8 |