Di(N-succinimidyl) carbonate ≥85% remainder N-Hydroxysuccinimide, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-Succinimidyl Carbonate, N,N'-Disuccinimidyl Carbonate, DSC, Di-(N,N'-succinimidyl) carbonate, Bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) carbonate
H26629.03
H26629.06
H26629.14
H26629.03EA
28.1
EUR
H26629.03
H26629.06
H26629.14
Di(N-succinimidyl) carbonate ≥85% remainder N-Hydroxysuccinimide, tech.
Di(N-succinimidyl) carbonate
Purity: 85%
CAS No.: 74124-79-1
Molecular Formula: C9H8N2O7
Formula Weight: 256.17
Melting Point: 190° dec.
Beilstein Reference: 1499137
MDL No.: MFCD00009767
Formula:
C₉H₈N₂O₇ MW: 256.17 g/mol Pto. de fusión: 190 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009767 Núm. CAS: 74124-79-1 EINECS: 277-730-3 |