2'-Iodo-1,1':3',1''-terphenyl ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2'-Iodo-1,1':3',1''-terphenyl, 1-Iodo-2,6-diphenylbenzene, 2'-Iodo-m-terphenyl
H26704.03
H26704.06
H26704.03EA
101
EUR
H26704.03
H26704.06
2'-Iodo-1,1':3',1''-terphenyl ≥99%
2'-Iodo-1,1':3',1''-terphenyl
Purity: 99%
CAS No.: 82777-09-1
Molecular Formula: C18H13I
Formula Weight: 356.21
Melting Point: 113-116°
MDL No.: MFCD00185026
Formula:
C₁₈H₁₃I MW: 356,21 g/mol Pto. de fusión: 113…116 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00185026 Núm. CAS: 82777-09-1 |