2-Propionylfuran 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H26754.06
H26754.14
H26754.06EA
101
EUR
H26754.06
H26754.14
2-Propionylfuran 97%
2-Propionylfuran
Purity: 97%
CAS No.: 3194-15-8
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Odour: Characteristic
Melting Point: 26-30°
Boiling Point: 53-55°/1mm
MDL No.: MFCD00020936
Formula:
C₇H₈O₂ Pto. Ebullición: 53…55 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: 26…30 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00020936 Núm. CAS: 3194-15-8 EINECS: 221-693-8 |