LB broth
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H26676.22 H26676.36 H26760.22 H26760.36
H26676.22EA 29.2 EUR
H26676.22 H26676.36 H26760.22 H26760.36
LB broth
Medios Medios deshidratados para microbiología
LB broth for the growth of E. coli and other enteric bacteria.