1,4,7,10-Tetrakis(aminocarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H26792.MD H26792.03
H26792.MDEA 130 EUR
H26792.MD H26792.03
1,4,7,10-Tetrakis(aminocarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
1,4,7,10-Tetrakis(aminocarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
CAS No.: 157599-02-5 Molecular Formula: C16H32N8O4 Formula Weight: 400.48 MDL No.: MFCD09263318
Formula: C₁₆H₃₂N₈O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09263318
Núm. CAS: 157599-02-5