6-Methyl-2-pyridinemethanol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H26794.06
H26794.14
H26794.06EA
102
EUR
H26794.06
H26794.14
6-Methyl-2-pyridinemethanol 98%
6-Methyl-2-pyridinemethanol
Purity: 98%
CAS No.: 1122-71-0
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.15
Flash Point: 109°(228°F)
Melting Point: 32-34°
Boiling Point: 105-108°/12mm
MDL No.: MFCD00023520
Formula:
C₇H₉NO Pto. Ebullición: 105…108 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 32…34 °C Pto. de inflamación: 109 °C (228 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00023520 Núm. CAS: 1122-71-0 EINECS: 214-358-2 |