Cumylamine 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
alpha,alpha-Dimethylbenzylamine, Phenylisopropylamine, alpha-Aminoisopropylbenzene, 2-Phenylpropan-2-amine
H26845.03
H26845.06
H26845.03EA
175
EUR
H26845.03
H26845.06
Cumylamine 96%
Cumylamine
Purity: 96%
CAS No.: 585-32-0
Molecular Formula: C9H13N
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 72°(162°F)
Refractive Index: 1.5200
Odour: Amine-like
Boiling Point: 197°
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00134680
Formula:
C₉H₁₃N MW: 135,21 g/mol Pto. Ebullición: 197 °C Densidad: 0,94 Pto. de inflamación: 72 °C (162 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134680 Núm. CAS: 585-32-0 EINECS: None ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...