Trimethyl(vinyloxy)silane 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H26876.03
H26876.06
H26876.03EA
32.9
EUR
H26876.03
H26876.06
Trimethyl(vinyloxy)silane 97%
Trimethyl(vinyloxy)silane
Purity: 97%
CAS No.: 6213-94-1
Molecular Formula: H2C=CHOSi(CH3)3
Formula Weight: 116.24
Flash Point: -19°(-2°F)
Refractive Index: 1.389
Boiling Point: 74°
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00054764
Formula:
C₅H₁₂OSi MW: 116,24 g/mol Pto. Ebullición: 74 °C Densidad: 0,779 Pto. de inflamación: –19 °C (–2 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00054764 Núm. CAS: 6213-94-1 EINECS: 228-281-7 ADR: 3,II |