1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H26879.06
H26879.03
H26879.06EA
124
EUR
H26879.06
H26879.03
1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 50890-83-0
Molecular Formula: C9H8N2O2
Formula Weight: 176.17
Melting Point: ca 218° dec.
MDL No.: MFCD00272569
Formula:
C₉H₈N₂O₂ Pto. de fusión: ∼ 218 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00272569 Núm. CAS: 50890-83-0 |