(S)-2-Amino-2-cyclohexylacetic acid 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: H-Chg-OH, H-Cyclohexyl-Gly-OH, (S)-alpha-Aminocyclohexylacetic Acid
H26881.03 H26881.06
H26881.03EA 61.1 EUR
H26881.03 H26881.06
(S)-2-Amino-2-cyclohexylacetic acid 98%
(S)-2-Amino-2-cyclohexylacetic acid
Purity: 98% CAS No.: 14328-51-9 Molecular Formula: C8H15NO2 Formula Weight: 157.22 Melting Point: 300° Optical Rotation: 31° (c=0.5 in 1N HCl) MDL No.: MFCD01311679
Formula: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,2 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01311679
Núm. CAS: 14328-51-9