3-Bromocatechol 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Bromobenzene-1,2-diol, 1-Bromo-2,3-dihydroxybenzene
H26925.MD
H26925.03
H26925.MDEA
115
EUR
H26925.MD
H26925.03
3-Bromocatechol 95%
3-Bromocatechol
Purity: 95%
CAS No.: 14381-51-2
Molecular Formula: C6H5BrO2
Formula Weight: 189.01
Melting Point: 39-42°
MDL No.: MFCD00869768
Formula:
C₆H₅BrO₂ MW: 189,01 g/mol Pto. de fusión: 39…42 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00869768 Núm. CAS: 14381-51-2 |