Methyl-1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
1-Benzyl-3-methoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride, 1-Benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylic acid methyll ester hydrochloride, Methyl 1-Benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate HCl, Methyl 1-Benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride, Methyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
H26930.22
H26930.14
H26930.22EA
180
EUR
H26930.22
H26930.14
Methyl-1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride 95%
Methyl-1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 3939-01-3
Molecular Formula: C14H17NO3.HCl
Formula Weight: 283.75
Melting Point: ca 185° dec.
MDL No.: MFCD00012799
Formula:
C₁₄H₁₈ClNO₃ C₁₅H₁₉NO₃·HCl Pto. de fusión: ∼ 185 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012799 Núm. CAS: 3939-01-3 EINECS: 223-522-2 |