Ethyl-3-cyano-3-phenylpyruvate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H26951.06
H26951.14
H26951.06EA
45
EUR
H26951.06
H26951.14
Ethyl-3-cyano-3-phenylpyruvate 97%
Ethyl-3-cyano-3-phenylpyruvate
Purity: 97%
CAS No.: 6362-63-6
Molecular Formula: C12H11NO3
Formula Weight: 217.23
Melting Point: 125-129°
MDL No.: MFCD00019801
Formula:
C₁₂H₁₁NO₃ MW: 217,23 g/mol Pto. de fusión: 125…129 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00019801 Núm. CAS: 6362-63-6 EINECS: 228-844-7 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...