2-Chloro-6-methoxy-3-quinoline carboxaldehyde 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-carbaldehyde
H26973.14
H26973.06
H26973.14EA
263
EUR
H26973.14
H26973.06
2-Chloro-6-methoxy-3-quinoline carboxaldehyde 99%
2-Chloro-6-methoxy-3-quinoline carboxaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 73568-29-3
Molecular Formula: C11H8ClNO2
Formula Weight: 221.64
Flash Point: -9°(16°F)
Melting Point: 146-151°
MDL No.: MFCD00160585
Formula:
C₁₁H₈ClNO₂ MW: 221,64 g/mol Pto. de fusión: 146…151 °C Pto. de inflamación: –9 °C (16 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00160585 Núm. CAS: 73568-29-3 |