2,3,6,7-Tetrahydro-(1H)-1,4-diazepin-5-(4H)-one 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H26990.MD H26990.03
H26990.MDEA 76.5 EUR
H26990.MD H26990.03
2,3,6,7-Tetrahydro-(1H)-1,4-diazepin-5-(4H)-one 95%
2,3,6,7-Tetrahydro-(1H)-1,4-diazepin-5-(4H)-one
Purity: 95% CAS No.: 34376-54-0 Molecular Formula: C5H10N2O Formula Weight: 114.14 MDL No.: MFCD00766804
Formula: C₅H₁₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00766804
Núm. CAS: 34376-54-0