tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-BOC-3-pyrrolidinone
H27023.09
H27023.03
H27023.09EA
415
EUR
H27023.09
H27023.03
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 101385-93-7
Molecular Formula: C9H15NO3
Formula Weight: 185.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 34-38°
MDL No.: MFCD01631194
Formula:
C₉H₁₅NO₃ MW: 185.22 g/mol Pto. de fusión: 34…38 °C |
Número MDL:
MFCD01631194 Núm. CAS: 101385-93-7 |