1-Boc-3-fluoro-4-pyrrolidinone
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H27082.MD H27082.03
H27082.MDEA 197 EUR
H27082.MD H27082.03
1-Boc-3-fluoro-4-pyrrolidinone
1-Boc-3-fluoro-4-pyrrolidinone
CAS No.: 845894-03-3 Molecular Formula: C9H14FNO3 Formula Weight: 203.22 MDL No.: MFCD08274459
Formula: C₉H₁₄FNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08274459
Núm. CAS: 845894-03-3