(-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Bis[(S)-1-phenylethyl]amine
H27106.14
H27106.06
H27106.03
H27106.14EA
611
EUR
H27106.14
H27106.06
H27106.03
(-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
(-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine
Purity: 99%
CAS No.: 56210-72-1
Molecular Formula: C16H19N
Formula Weight: 225.34
Boiling Point: 98°/0.3mm
MDL No.: MFCD00243087
Formula:
C₁₆H₁₉N MW: 225,34 g/mol Pto. Ebullición: 98 °C (0,3 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00243087 Núm. CAS: 56210-72-1 |