D-Cysteine hydrochloride monohydrate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H27107.06
H27107.03
H27107.06EA
304
EUR
H27107.06
H27107.03
D-Cysteine hydrochloride monohydrate 99%
D-Cysteine hydrochloride monohydrate
Purity: 99%
CAS No.: 207121-46-8
Molecular Formula: C3H7NO2S.HCl.H2O
Formula Weight: 175.64 (157.62anhy)
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 184-186°
Optical Rotation: -5.5° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00150051
Formula:
C₃H₇NO₂S·HCl·H₂O Pto. de fusión: 184…186 °C |
Número MDL:
MFCD00150051 Núm. CAS: 207121-46-8 EINECS: 251-043-9 |