Ethyl-3-aminobenzofuran-2-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H27124.06
H27124.03
H27124.06EA
108
EUR
H27124.06
H27124.03
Ethyl-3-aminobenzofuran-2-carboxylate 97%
Ethyl-3-aminobenzofuran-2-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 39786-35-1
Molecular Formula: C11H11NO3
Formula Weight: 205.22
Melting Point: 77-82°
MDL No.: MFCD00641330
Formula:
C₁₁H₁₁NO₃ Pto. de fusión: 77…82 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00641330 Núm. CAS: 39786-35-1 |