2-Chloroquinoline-3-carbaldehyde 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H27133.09
H27133.03
H27133.09EA
144
EUR
H27133.09
H27133.03
2-Chloroquinoline-3-carbaldehyde 98%
2-Chloroquinoline-3-carbaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 73568-25-9
Molecular Formula: C10H6ClNO
Formula Weight: 191.62
Melting Point: 148-150°
MDL No.: MFCD00130079
Formula:
C₁₀H₆ClNO MW: 191.62 g/mol Pto. de fusión: 148…150 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00130079 Núm. CAS: 73568-25-9 |