(R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-phenylglycinol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Boc-D-Phenylglycinol, (-)-N-Boc-D-α-phenylglycinol
H27163.03 H27163.06
H27163.03EA 97.3 EUR
H27163.03 H27163.06
(R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-phenylglycinol 99%
(R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-phenylglycinol
Purity: 99% CAS No.: 102089-74-7 Molecular Formula: C13H19NO3 Formula Weight: 237.30 Melting Point: 137-141° Optical Rotation: -40° (c=1 in chloroform) MDL No.: MFCD00274205
Formula: C₁₃H₁₉NO₃
MW: 237,3 g/mol
Pto. de fusión: 137…141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00274205
Núm. CAS: 102089-74-7