5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H27166.06 H27166.03
H27166.06EA 259 EUR
H27166.06 H27166.03
5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene 98%
5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene
Purity: 98% CAS No.: 315-12-8 Molecular Formula: C8H8FNO2 Formula Weight: 169.16 Melting Point: 52-57° MDL No.: MFCD03413407
Formula: C₈H₈FNO₂
Pto. de fusión: 52…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03413407
Núm. CAS: 315-12-8