3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-7-carboxylic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H27175.06
H27175.03
H27175.06EA
127
EUR
H27175.06
H27175.03
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-7-carboxylic acid 98%
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-7-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 33632-74-5
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Melting Point: 146-148°
MDL No.: MFCD00276310
Formula:
C₁₀H₁₀O₄ Pto. de fusión: 146…148 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00276310 Núm. CAS: 20825-89-2 |