L-m-Tyrosine ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H27224.MD
H27224.03
H27224.MDEA
112
EUR
H27224.MD
H27224.03
L-m-Tyrosine ≥97%
L-m-Tyrosine
Purity: 97+%
CAS No.: 587-33-7
Molecular Formula: C9H11NO3
Formula Weight: 181.19
Melting Point: 260-270°
MDL No.: MFCD00063059
Formula:
C₉H₁₁NO₃ Pto. de fusión: 260…270 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00063059 Núm. CAS: 587-33-7 |